Learn More
Sel disodique de phosphate de créatine tétrahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10579263 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
2 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2g
Code produit. 10579263
Marque: Thermo Scientific Acros 337340010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 71519-72-7 | C4H8N3Na2O5P | 255.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71519-72-7
Formule moléculaire C4H8N3Na2O5P
Poids moléculaire (g/mol) 255.08
Numéro MDL MFCD00150192
Clé InChI RNTXMYSPASRLFT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme creatine phosphate sodium salt
CID PubChem 91884830
SMILES [Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Na2O3PNHC(NH)N(CH3)CH2COOH·4H2O
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless solution
Nom IUPAC disodium ({amino[(carboxymethyl)(methyl)amino]methylidene}amino)phosphonate
Poids de la formule 327.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre