Learn More
Créatinine, MP Biomedicals
Code produit. 11443370 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Code produit. 11443370
Marque: MP Biomedicals 0210142310
  • La créatinine est un marqueur utile pour normaliser les niveaux d’autres molécules présentes dans l’urine
  • La créatinine est un marqueur utile pour normaliser les niveaux d’autres molécules présentes dans l’urine
  • Un niveau de créatinine altéré peut être associé à des conditions se traduisant par une diminution du débit sanguin rénal, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-27-5
Formule moléculaire C4H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 113.12
Numéro MDL MFCD00059730
Clé InChI DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
CID PubChem 588
ChEBI CHEBI:16737
Nom IUPAC 2-amino-3-méthyl-4H-imidazol-5-one
SMILES CN1CC(=O)N=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau CREATININE
Point de fusion 295°C (literature)
Couleur Blanc
Formule linéaire C4H7N3O
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in 12 parts water; slightly soluble in ethanol; practically insoluble in acetone, ether, chloroform.
Poids de la formule 113.1
Pourcentage de pureté 98.5 to 102.0%
Qualité Anhydre
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Creatinine Anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one