Learn More
Crenolanib, MedChemExpress
Code produit. 16481727
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16481727
Marque: Medchem Express HY13223
MedChemExpress Crenolanib is a potent and selective inhibitor of wild-type and mutant isoforms of the class III receptor tyrosine kinases FLT3 and PDGFRα/β with Kds of 0.74 nM and 2.1 nM/3.2 nM, respectively.
Crenolanib is a potent and selective inhibitor of wild-type and mutant isoforms of the class III receptor tyrosine kinases FLT3 and PDGFRα/β with Kds of 0.74 nM and 2.1 nM/3.2 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Crenolanib
CAS 670220-88-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H29N5O2
Quantité 50 mg
Synonyme CP-868596
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (56.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1CCN(C2=CC=CC3=C2N=C(N4C5=CC=C(C=C5N=C4)OCC6(COC6)C)C=C3)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 443.54
Poids de la formule 443.54
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.