Learn More
Crésol violet, pur, solution à 0,04 %, indicateur de pH, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Description
Flacon en verre ambré de 100 ml
Spécification
Spécification
| CAS | 2309-07-1 |
| Formule moléculaire | C11H12O4 |
| Numéro MDL | 5871 |
| Clé InChI | AUJXJFHANFIVKH-GQCTYLIASA-N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.21 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 100 ml |
| Forme physique | Liquide |