Learn More
Crésol rouge, solution 0,02 %, pur, indicateur de pH, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Numéro MDL | 5878 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Couleur | Rouge |
| Quantité | 500 ml |
| Forme physique | Liquide |