Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium rouge de crésol
Code produit. 11329719
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11329719
Marque: Thermo Scientific Chemicals B21361.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Intervalle de transition (acide) : pH 0,2 (rouge) à pH 1,8 (jaune) ; pH 7,2 (jaune) à pH 8,8 (rouge)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de crésol rouge de sodium agit en tant que constituant des systèmes réactifs de réaction en chaîne par polymérase. Il est utile comme indicateur de pH avec des changements de couleur avec les pH de 0,2 à pH 1,8 et pH 7,1 à 8,8. De plus, il joue un rôle important dans les réactions de biologie moléculaire à la place d’autres colorants de charge.
Solubilité
Soluble dans l’eau, dans les alcools dilués, les acides, les alcalis et dans l’éthanol.
Remarques
Intervalle de transition (acide) : pH de 0,2 (rouge) à pH 1,8 (jaune) ; (alcalin) pH de 7,2 (jaune) à pH 8,8 (rouge). Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62625-29-0
Numéro MDL MFCD00001618
Synonyme o-Cresolsulfonephthalein sodium salt
Spécification
Nom chimique ou matériau Cresol Red sodium salt
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Formule moléculaire C21H17NaO5S
Informations sur la solubilité Soluble in water,dilute alcohols,acids,alkalies and ethanol.
Poids de la formule 404.42
Quantité 25 g