Learn More
Grant Instruments™ CRF-1 - Congélateur à débit contrôlé
Code produit. 16369646
Click to view available options
Modèle:
CRF-1 H01
CRF-1 H05
CRF-1 H06
Capacité:
Cryotubes profonds (55 x 1,8 ml)
Microplaque SBS (1)
Pailles IMV (18 x 0,3 ml)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16369646
Marque: Grant Instruments™ CRF1 H06
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Congélateur à taux contrôlé exempt d’azote liquide et exempt de cryogène CRF-1 destiné à la recherche sur la cryoconservation d’une vaste gamme de matériaux, notamment : les embryons, les cellules souches, les cellules de mammifères, les spermatozoïdes, les anticorps, les sections de tissus et les organes de rongeurs.
Congélateur à taux contrôlé exempt d’azote liquide et exempt de cryogène CRF-1 destiné à la recherche sur la cryoconservation d’une vaste gamme de matériaux, notamment : les embryons, les cellules souches, les cellules de mammifères, les spermatozoïdes, les anticorps, les sections de tissus et les organes de rongeurs. Le CRF-1 apporte précision, exactitude et reproductibilité à la cryoconservation biologique.
Contrairement à l’équipement de refroidissement à taux contrôlé à base d’azote liquide classique, le CRF-1 ne présente aucun risque de contamination et peut être utilisé dans les salles blanches et les installations de barrière. Le CRF1 s’adapte parfaitement et tranquillement sur une paillasse et ses performances en termes de viabilité cellulaire après congélation sont comparables ou supérieures aux congélateurs à azote liquide standard. Comme l’alcool n’est pas utilisé, il n’y a pas non plus de risque d’incendie potentiel. Le CRF-1 se refroidit jusqu’à -100°C avec des pailles.
La vitesse de refroidissement du CRF-1 est contrôlée avec précision, garantissant ainsi l’exactitude et la reproductibilité dans tout le profil de congélation, en particulier pour la phase importante de nucléation/ensemencement. Ceci garantit une récupération optimale des cellules lors de la décongélation. Le fonctionnement est simple et peut être effectué avec ou sans PC ; les données peuvent être enregistrées via le logiciel PC et les profils de refroidissement sont affichés directement. Différents profils de refroidissement sont disponibles dans un menu déroulant et des profils personnalisés peuvent être écrits.
Principales applications :
Le CRF-1 est très polyvalent et peut être utilisé pour la recherche de cryoconservation d’un large éventail d’échantillons
dans des cryotubes, des pailles, des sachets, des microplaques et des plaques de bloc à 96 puits Matrix dans les zones
suivantes :
• Recherche sur les embryons transgéniques
• Recherche sur les cellules souches
• Échantillons cliniques et de recherche, par exemple des lymphocytes et des lignées cellulaires tissulaires dans des cryotubes classiques
• Diverses cellules de mammifères, y compris les cardiomyocytes, les tissus adipeux, le foie et le muscle
• Cellules souches dérivées du sang de cordon
• Cellules adhérentes et cellules souches dans les microplaques
• Suspensions cellulaires dans les puces à ADN numérotées/à codes à barres
• Intégration robotique : le CRF-1 a également été intégré avec succès dans les systèmes robotiques
• Convient pour les applications dans la FIV vétérinaire
Principaux avantages et fonctionnalités :
• Contrôle précis et reproductible des taux de refroidissement et des températures de l’échantillon
• Facile à utiliser et les échantillons peuvent être nucléés/ensemencés in situ
• Profils de refroidissement linéaires et non-linéaires
• Faible coût de fonctionnement : estimé à 1 % de la congélation à débit contrôlé par l’azote liquide
• La température reste à -100°C à la fin du cycle pour les applications de paille jusqu’à ce que le congélateur
soit éteint
• Alimentation sans interruption (ASI) : cycle complet en cas de défaillance de l’alimentation (fournie en tant
qu’accessoire en option)
• Marquage CE (utilisation en laboratoire)
• Entretien et étalonnage disponibles
• Garantie de 3 ans
Dimensions (l x P x H) : 264 × 367 × 445 mm
Poids (Kg) : 9,8
Température max. de la plaque : 30°C
Température min. de la plaque : -80°C ou -100°C (selon le modèle)
Précision de la température : ± 0,5°C
Stabilité de la température : ± 0,1ºC
Uniformité de la température : ± 1,0°C
Taux de refroidissement max. : 10°C/min
Temps de stabilisation de la température max. : 5 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Modèle CRF-1 H06
Poids (métrique) 34 kg
Capacité Cryotubes profonds (55 x 1,8 ml)