Learn More
JG Finneran Associates™ Bouchons à sertir
Click to view available options
Couleur:
Argent
Rouge
Rouge, Argent
Rouge, Blue
Rouge, Clear
Rouge, Green
Rouge, Yellow
Transparent
Taille du bouchon:
11 mm
20 mm
Matériau:
PTFE, Aluminum
PTFE, Caoutchouc, Aluminum
PTFE, Caoutchouc, Poly
PTFE, Silicone, Aluminum
PTFE, Silicone, Poly
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- En Al de la plus haute qualité
- Avec joint PTFE
- Les joints sont disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Caoutchouc |
| Couleur | Rouge, Green |
| Matériau | PTFE, Caoutchouc, Aluminum |
| Septum | PTFE transparent / caoutchouc rouge |
| Quantité | 1000/boîte |
| Type | À sertir |
| Taille du bouchon | 11 mm |