Learn More
Fisherbrand™ Flacon avec col à sertir, en verre transparent
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
118,8 ml
Conditionnement:
100 pièces
88 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 31 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 50 ml |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Type de goulot | À sertir |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | 1500 μl |
| Volume (métrique) de travail | 50 mL |
| Type de base | Fond plat |
| Afficher plus |