Learn More
Macherey-Nagel™ Flacons à col à sertir, N20, transparents
Code produit. 10084291 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
6 ml
10 ml
20 ml
25 ml
100 ml
Diamètre (métrique) externe:
20,5 mm
22 mm
22.5 mm
23 mm
23,25 mm
30 mm
51,6 mm
Type de base:
Plat
Rond
Type de goulot:
Col à sertir DIN plat
Sertissage HS biseauté
Conditionnement:
100 pièces
88 pièces
Code produit. 10084291
Marque: Macherey-Nagel™ 702261
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Matériau de stockage pour une utilisation en chromatographie. Les flacons à col à sertir Macherey-Nagel, N20, sont des flacons en verre hydrolytique avec des bouchons à sertir de 20 mm. Les flacons sont fabriqués dans des conditions d’hygiène strictes pour garantir une haute qualité pour une analyse sûre. Disponibles dans plusieurs formes et dimensions.
Ces flacons à col à sertir sont disponibles dans une gamme de volumes et de formes utilisables et sont conçus pour s’adapter à différents fabricants d’instruments. Tous les flacons sont fabriqués en verre hydrolytique de classe 1 (sauf indication contraire). Le contrôle optoélectronique est assuré lors des machines de traitement du verre. De plus, les contrôles supplémentaires en cours de fabrication et une inspection finale de CQ sont également mis en œuvre pour garantir une qualité de produit fiable.
  • Flacons avec col à sertir DIN plat de 20 mm ou col Headspace biseauté
  • Avec fond plat ou arrondi pour un grand nombre d’échantillonneurs automatiques
  • En verre hydrolytique transparent
  • Disponibles dans une variété de tailles, de 5 ml à 100 ml
  • Fournis dans des boîtes de 100 flacons en polypropylène
  • Surface de roulement stable pour le septum (particulièrement adaptée aux pressions élevées des flacons)
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture 20 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 22.5 mm
Matériau Verre hydrolytique (classe I)
Volume (métrique) 20 ml
À utiliser avec (application) Chromatographie
Graduée Non
Type de goulot Col à sertir DIN plat
Nb par paquet 100
Type d’emballage Boîte en polypropylène
Type de base Plat
Hauteur (métrique) 75,5 mm
Quantité 100 paquet
Taille du bouchon N20
À utiliser avec (équipement) Instruments DANI, Agilent™