Learn More
Macherey-Nagel™ Flacons transparents avec col à sertir de type N8
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0.2 ml
0.3 ml
0,6 ml
0,8 ml
Type de base:
Conique
Plat
Rond
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Microflacons avec col à sertir de 8 mm
- Volume utilisable de 0,2-1,2 ml
- Adaptateur requis pour une utilisation dans un échantillonneur automatique
- Disponible avec fond plat, rond ou conique, en verre transparent
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 5,5 mm |
| Volume (métrique) | 0.2 ml |
| Type de goulot | À sertir |
| Nb par paquet | 100 |
| Type d’emballage | 100 paquet |
| Type de base | Conique |
| Hauteur (métrique) | 31,5 mm |
| Quantité | 100 paquet |