Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crocéine Scarlet 7B, > à une teneur en colorant de 70 %
Code produit. p-7070109
Click to view available options
Quantité:
1 g
5g
25g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15468409
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66876.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6226-76-2 | C24H18N4Na2O7S2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6226-76-2
Formule moléculaire C24H18N4Na2O7S2
Synonyme Rouge acide 71 ; C.I.27165
Spécification
Couleur Rouge
Forme Poudre
Format Poudre
Poids de la formule 584,53
Point de fusion 181-188°
Type de produit Crocéine Scarlet 7B
Pureté >Teneur en colorant de 70 %
Quantité 1 g
Solubilité Soluble dans l’eau