Learn More
Crolibulin, MedChemExpress
Code produit. 16451927
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16451927
Marque: Medchem Express HY13603
MedChemExpress Crolibulin (EPC2407) is a tubulin polymerization inhibitor, with potent apoptosis induction and cell growth inhibition. Crolibulin has anti-tumor activity. Crolibulin also has cardiovascular toxicity and neurotoxicity.
Crolibulin (EPC2407) is a tubulin polymerization inhibitor, with potent apoptosis induction and cell growth inhibition. Crolibulin has anti-tumor activity. Crolibulin also has cardiovascular toxicity and neurotoxicity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Crolibulin
CAS 1000852-17-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H17BrN4O3
Quantité 50 mg
Synonyme EPC2407
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (299.57 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N#CC1=C(N)OC2=C(N)C(N)=CC=C2[C@H]1C3=CC(OC)=C(OC)C(Br)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 417.26
Poids de la formule 417.26
Pourcentage de pureté 98.99%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.