missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crolibulin, MedChemExpress

Code produit. 16458447
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16458447

Marque: Medchem Express HY13603

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Crolibulin (EPC2407) is a tubulin polymerization inhibitor, with potent apoptosis induction and cell growth inhibition. Crolibulin has anti-tumor activity. Crolibulin also has cardiovascular toxicity and neurotoxicity.

Crolibulin (EPC2407) is a tubulin polymerization inhibitor, with potent apoptosis induction and cell growth inhibition. Crolibulin has anti-tumor activity. Crolibulin also has cardiovascular toxicity and neurotoxicity.

Spécification

Nom chimique ou matériau Crolibulin
CAS 1000852-17-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H17BrN4O3
Quantité 5 mg
Synonyme EPC2407
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (299.57 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N#CC1=C(N)OC2=C(N)C(N)=CC=C2[C@H]1C3=CC(OC)=C(OC)C(Br)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 417.26
Poids de la formule 417.26
Pourcentage de pureté 98.99%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis