Learn More
Cromolyn sodium, MedChemExpress
Code produit. 16422139
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16422139
Marque: Medchem Express HYB0320A
MedChemExpress Cromolyn sodium (Disodium Cromoglycate; FPL-670) is an antiallergic drug. Cromolyn sodium is a GSK-3β inhibitor with an IC50 of 2.0 μM.
Cromolyn sodium (Disodium Cromoglycate
Spécification
Nom chimique ou matériau Cromolyn sodium
CAS 15826-37-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H14Na2O11
Quantité 1 g
Synonyme Disodium Cromoglycate FPL-670
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (97.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (48.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(COC1=C2C(C=C(C(O[Na])=O)OC2=CC=C1)=O)COC3=C4C(C=C(C(O[Na])=O)OC4=CC=C3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 512.33
Poids de la formule 512.33
Pourcentage de pureté 98.31%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.