Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE en forme de croix
À utiliser avec des récipients, cuves, agitateurs et plaques chauffantes à agitation. Les agitateurs magnétiques revêtus de PTFE sont stables pour de nombreuses applications à usage général. Les barreaux sont en forme de croix pour une meilleure action d’agitation.
8.75€ - 34.93€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Forme | Croix |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11898932
|
Fisherbrand™
|
10 x 10 x 5 mm |
25.59€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16255791
|
Fisherbrand™
|
25 x 25 x 9mm |
31.45€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16275791
|
Fisherbrand™
|
38 x 38 x 11 mm |
34.93€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11521983
|
Fisherbrand™
|
10 x 10 x 5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11828942
|
Fisherbrand™
|
30 x 30 x 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11808942
|
Fisherbrand™
|
20 x 20 x 8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
À utiliser avec des récipients, cuves, agitateurs et plaques chauffantes à agitation. Les agitateurs magnétiques revêtus de PTFE sont stables pour de nombreuses applications à usage général. Les barreaux sont en forme de croix pour une meilleure action d’agitation.
- Agitateur magnétique à usage général stable
- Fournit un vortex profond et silencieux, même à des vitesses relativement élevées
- Autoclavables
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Croix |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants |