Learn More
Acide crotonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10615972 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10615972
Marque: Thermo Scientific Acros 150875000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-93-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-93-7
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00002701
Clé InChI LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Synonyme crotonic acid, e-but-2-enoic acid, but-2-enoic acid, trans-2-butenoic acid, trans-crotonic acid, 3-methylacrylic acid, e-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 2e-but-2-enoic acid, e-crotonic acid
CID PubChem 637090
ChEBI CHEBI:41131
Nom IUPAC Acide (E)2-but-énoïque
SMILES CC=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Crotonic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 72.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 185.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CH=CHCO2H
Quantité 500 g
Beilstein 02, IV, 1491
Merck Index 15, 2588
Informations sur la solubilité Solubility in water: 94g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and toluene
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Crotonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.