Learn More
CrotonoBetaine Hydrochloride, TRC
Code produit 30009938
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009938 1 g 1g
17970505 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009938 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC8188051G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6538-82-5
Formule moléculaire C7 H14 N O2 . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 179.64
Synonyme 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride (1:1), (3-Carboxyallyl)trimethylammonium chloride (6CI,7CI), 2-Propen-1-aminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, (3-carboxyallyl)trimethyl-, chloride (8CI), Crotonobetaine Hydrochloride, (2EZ)-4-(Trimethylazaniumyl)but-2-enoic Acid Chloride
Nom IUPAC 3-carboxyprop-2-enyl(trimethyl)azanium;chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-5H,6H2,1-3H3;1H
Poids de la formule 179.0713
Pourcentage de pureté >95%