Learn More
Nickel Electro™ Creusets en nickel sans couvercle
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Creuset de laboratoire en nickel
- Spécifications de nickel 201 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)
- Formé à partir d’une billette de nickel
- Finition brillante à l’intérieur et à l’extérieur
- Conditionnées en boîtes standard de 10
Spécification
Spécification
| Matériau | Nickel |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Diamètre (métrique) externe | 25 mm |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |