Learn More
Welch™ CRVpro™ Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump
The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
2358.50€ - 5951.90€
Spécification
Comprend | Pompe avec moteur, 3 cordons de conduite (EU/UK/US), 2 litres d’huile, anneau de centrage avec piège à poussière, anneau de centrage, 2 anneaux de serrage |
---|---|
Régime moteur | 1450 tr/min |
Certifications/Conformité | cUL et CE |
Température (métrique) Max | 40°C |
Température (métrique) min. | 10°C |
Code produit | Marque | Modèle | Déplacement d’air | Dimensions (L x l x H) | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Déplacement d’air | Dimensions (L x l x H) | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16228250
|
Welch™
3042-00 |
CRVpro 4 | 2,8 CFM, 78 l/min | 18,2 x 6,1 x 9,1 in | 46,3 lb |
2358.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15706275
|
Welch™
3062-00 |
CRVpro 6 | 3,5 CFM, 100 l/min | 18,2 x 6,1 x 9,1 in | 48,5 lb |
3423.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15852782
|
Welch™
3082-00 |
CRVpro 8 | 4,7 CFM, 133 l/min | 18,2 x 6,1 x 9,1 in | 49,6 lb |
3365.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16238250
|
Welch™
3162-00 |
CRVpro 16 | 10,7 CFM, 305 l/min | 22,4 x 8,1 x 11,4 in | 81,6 lb |
3948.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16248250
|
Welch™
3242-00 |
CRVpro 24 | 15,3 CFM, 436 l/min | 22,4 x 8,1 x 11,4 in | 84,9 lb |
5125.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16258250
|
Welch™
3302-00 |
CRVpro 30 | 18,4 CFM, 551 l/min | 22,4 x 8,1 x 11,4 in | 87 lb |
5951.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Welch Gardner Denver CRVpro Two-Stage Rotary Vane Vacuum Pump
- The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
- The pump impresses with its long service life, absolute reliability and its low maintenance requirements.
- This has been enabled thanks to 3 major innovations:
- Its low running temperature, which slows down potential corrosion processes and reduces the oil consumption.
- Its large oil reservoir ensures a low chemical concentration, which contributes to the prolongation of the oil exchange intervals.
- Its special inside coating increases the chemical resistance of the pump.
- Scope of delivery: Pump with motor, 3 line cords (EU/UK/US), 2 liters of oil, centering ring with dirt trap, centering ring, 2 clamping rings.
Spécification
Pompe avec moteur, 3 cordons de conduite (EU/UK/US), 2 litres d’huile, anneau de centrage avec piège à poussière, anneau de centrage, 2 anneaux de serrage | |
cUL et CE | |
10°C | |
Pompe à aube rotative |
1450 tr/min | |
40°C | |
50/60 Hz | |
230 V |