Learn More
Thermo Scientific™ Tabliers cryogéniques
Code produit 16449019 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16449019 S 1 pièce
11766287 Moyenne 1 pièce
15425764 Grande taille 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16449019 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 189451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.14€
    604.65€ / 1 pièces
    Économisez 78.49€
    11% de réduction
Expédition estimée: 05-03-2027
Protégez vos vêtements avec les tabliers cryogéniques Thermo Scientific™, disponibles en petites, moyennes et grandes tailles.
Protégez vos vêtements avec les tabliers cryogéniques Thermo Scientific™, disponibles en petites, moyennes et grandes tailles.
  • Petite : 36 po (91,4 cm)
  • Milieu : 42 po (106,7 cm)
  • Grande : 48 po (121,9 cm)
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tablier cryogénique
Dimensions S
Couleur Bleu
Certifications/Conformité CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
Largeur (impériale) 36 in
Largeur (métrique) 91,4 cm
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688