Learn More
Tempshield™ Cryo-gants™
Code produit 16092262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Temperature (Metric) Max:
-196°C
Conditionnement:
1 paire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Temperature (Metric) Max Conditionnement
16092262 -196°C 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16092262 Fournisseur Tempshield™ Code fournisseur WRXL
Expédition estimée: 08-02-2027
Les gants Cryo-Gloves™ offrent une dextérité et une protection supérieures en cas d’applications ultra-froides. Leur conception multi-couches permet un niveau maximum de protection thermique et la doublure intérieure thermique fait disparaître l’humidité des mains, tout en maintenant le confort sur de longues périodes.
  • Pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C
  • EPI catégorie III : EN 511, EN 388, EN 420
  • La doublure thermique hautes performances éloigne l’humidité
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Couleur Bleu
Type de produit Gants cryogéniques
Dimensions XL
Modèle Poignet
Temperature (Metric) Max -196°C
À utiliser avec (application) Distribution / transfert de liquides cryogéniques, retrait d’échantillons de liquides cryogéniques, conteneurs cryogéniques ouverts avec risque d’exposition à des liquides ou des éclaboussures
Séries Tempshield™ Cyro-Protection™