Learn More
Tempshield™ Gants cryogéniques de longueur de coude bleu Cryo-Gloves™
Code produit p-7219191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions Dimensione della confezione
15878542 Standard 1 paire
11390530 Moyen 1 paire
11873811 Moyen 1 pièce
11883811 Grande 1 paire
16082222 XL 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Codice prodotto. 15878542 Fornitore Tempshield™ N. del fornitore EBS
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F).
  • Protection cryogénique pour applications extrêmement froides jusqu’à -196°C (-320°F)
  • Les matériaux de pointe et la construction multicouches permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
  • La doublure thermique hautes performances fait disparaître l’humidité des mains pour maintenir le confort pendant de longues périodes d’usure
  • Idéal pour les applications où la fonction est importante et où la sécurité est essentielle
  • Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Specifications
Certifications / conformité (Europe) EN 420, EN 511
Description Longueur coude
Couleur Bleu
Hand Spécifique
Type de produit Gants cryogéniques
Dimensions Standard
Norme EN388 Oui
À utiliser avec (application) Manipulation des glaces sèches, congélateurs basse/ultra-basse température et systèmes cryogéniques fermés
Séries Cryo-gants™
Température (impériale) min. -321°F
Température (métrique) min. -196°C
Longueur (impériale) 17,3 à 19,8 in
Longueur (métrique) 44 à 50 cm