Learn More
Tempshield™ Gants cryogéniques bleus étanches à mi-bras de longueur Cryo-Gloves™
Product Code. 16092222
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Unit Size:
1 paire
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
16092222 Standard 1 paire
11726419 Moyen 1 paire
10146284 Grande 1 paire
11736419 Grande 1 pièce
15210126 XL 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Product Code. 16092222 Supplier Tempshield™ Supplier No. MASWP
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
View all promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (
  • Protection cryogénique pour applications extrêmement froides jusqu’à -196°C (-320°F)
  • Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites
  • Les matériaux de pointe et la construction multicouches permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
  • La doublure thermique hautes performances fait disparaître l’humidité des mains pour maintenir le confort pendant de longues périodes d’usure
  • Idéal pour les applications où la fonction est importante et où la sécurité est essentielle
  • Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Specifications
Certifications / conformité (Europe) EN 420, EN 511
Description Longueur mi-bras
Couleur Bleu
Hand Spécifique
Type de produit Gants cryogéniques étanches
Dimensions Standard
Norme EN388 Oui
À utiliser avec (application) Distribution/transfert de liquides cryogéniques, retrait d’échantillons de liquides cryogéniques et conteneurs cryogéniques ouverts avec la chance d’exposition aux liquides/éclaboussures
Séries Cryo-gants™
Température (impériale) min. -320°F
Température (métrique) min. -196°C
Longueur (impériale) 13,3 à 15,3 in
Longueur (métrique) 33,5 à 39,5 cm