Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques - Longueur du coude
Code produit 15323204 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
1 paire
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15323204 M 1 paire
15499509 L 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15323204 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 189564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00€
    333.20€ / 1 paires
    Économisez 55.80€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
  • Confortables, légers, protection perméable à l’air
  • Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
  • Disponible en plusieurs tailles
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Longueur coude
Couleur Bleu
Hand Spécifique
Dimensions M
À utiliser avec (application) Manipulation d’échantillons à partir d’un stockage ultra-basse température et cryogénique
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45,7 cm