Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques - Longueur du coude
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
- Confortables, légers, protection perméable à l’air
- Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
- Disponible en plusieurs tailles
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Specifications
Specifications
| Description | Longueur coude |
| Couleur | Bleu |
| Hand | Spécifique |
| Dimensions | M |
| À utiliser avec (application) | Manipulation d’échantillons à partir d’un stockage ultra-basse température et cryogénique |
| Longueur (impériale) | 18 in |
| Longueur (métrique) | 45,7 cm |