Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques - Longueur à mi-bras
Codice prodotto. 15383194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Dimensione della confezione:
1 paire
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions Dimensione della confezione
15383194 S 1 paire
14835061 M 1 paire
12763847 L 1 paire
15639316 XL 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15383194 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 189440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.55€
    234.47€ / 1 paires
    Économisez 54.08€
    18% de réduction
Visualizza tutte le promozioni
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
  • Confortables, légers, protection perméable à l’air
  • Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
  • Disponible en plusieurs tailles
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Conformité CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Description Longueur mi-bras
Couleur Bleu
Hand Spécifique
Dimensions S
À utiliser avec (application) Manipulation d’échantillons à partir d’un stockage ultra-basse température et cryogénique
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35,6 cm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.