Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques - Longueur à mi-bras
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
- Confortables, légers, protection perméable à l’air
- Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
- Disponible en plusieurs tailles
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420 |
| Description | Longueur mi-bras |
| Couleur | Bleu |
| Hand | Spécifique |
| Dimensions | XL |
| À utiliser avec (application) | Manipulation d’échantillons à partir d’un stockage ultra-basse température et cryogénique |
| Longueur (impériale) | 14 in |
| Longueur (métrique) | 35,6 cm |