Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques - Longueur du poignet
Code produit 15137665 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
1 paire
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15137665 S -
15649316 M 1 paire
15659316 L 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15137665 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 189573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.06€
    212.52€ / 1 paires
    Économisez 50.54€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
  • Confortables, légers, protection perméable à l’air
  • Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
  • Disponible en plusieurs tailles
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Description Longueur poignets
Couleur Bleu
Dimensions S
À utiliser avec (application) Manipulation d’échantillons à partir d’un stockage ultra-basse température et cryogénique
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm