Learn More
Greiner Bio-One Tube de stockage cryogénique Cryo.s avec code Datamatrix
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Forte résistance aux dommages mécaniques et chimiques
- Grande capacité de données
- ID séquentiels des échantillons ou caractères cohérents
- Correction d’erreurs Reed-Solomon pour une redondance élevée des informations cryptées
- Chaque Datamatrix est pro
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cryogenic Storage Tube |
| Description | Code DataMatrix : 14 x 14, séquence : G200000001, G200000002 |
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Type de filetage | Interne |
| Comprend | Surface d’écriture |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |