Learn More
Greiner Bio-One Tubes cryogéniques Cryo.s avec filetage interne
GREENER_CHOICE
Code produit. 10401721
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
2 ml
5 mL
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Forme du fond:
Fond conique ; base à pied en forme d’étoile
Fond rond ; base à pied en forme d’étoile
Rond
Rond, autostable
Comprend:
Inserts de bouchon supplémentaires
Sans champ de marquage
Conditionnement:
300 pièces
500 pièces
Code produit. 10401721
Marque: Greiner Bio-One 123277
Fabriqués en PP de haute qualité pour plus de robustesse et une résistance thermique élevée. Les tubes cryogéniques Greiner BioOne™ Cryo.s avec filetage interne supportent une plage de températures allant de -196 à +121°C.
  • Exempts d’ADN humain, d’endotoxines, de DNase et de RNase détectable
  • Stériles, apyrogènes, non cytotoxiques, ne contiennent aucun métal lourd
  • Marquage CE (CE / IVD)
  • Par mesure de sécurité, les tubes Cryo.s doivent être stockés dans un congélateur ou exclusivement en phase gazeuse sur l’azote liquide
  • Conviennent à l’expédition par voie aérienne
  • Avec zone d’écriture blanche et anti-rayures
  • 150 inserts par boîte (pour un marquage supplémentaire sur le bouchon)
  • Conviennent au stockage à -20°C, -80°C et en phase vapeur du LN2
  • Les bouchons ont plusieurs couleurs et volumes utiles
  • Qualité médicale ultra-pure, PP certifié USP classe VI sans élément lixiviable
  • Boîtes de stockage d’accessoires et portoirs de travail disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube cryogénique
Couleur de bouchon Vert
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 1 mL
Forme du fond Fond conique ; base à pied en forme d’étoile
Matériau PP
Comprend Inserts de bouchon supplémentaires
Plage de températures (métrique) -196°C à +121°C
Stérilité Stérile
Graduated Oui
Matériau du bouchon Polypropylène
Hauteur (métrique) 42 mm