Learn More
Greiner Bio-One Tubes en PP à fond rond de 2 ml avec bouchon à filetage interne Cryo.s™
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Naturel
Forme du fond:
Rond
Modèle:
Zone d’écriture de l’identifiant
Type de filetage:
Interne
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Le filetage interne est équipé d’un joint en silicone
- Avec surface d’écriture sur le dia. int.
- Stérile
- Apyrogènes et non toxiques
- Comprend 150 inserts pour bouchon blancs
- Boîte en PE
- Avec ou sans base en étoile
- Dia. x hauteur : 12
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 12,5 mm |
| Type de produit | Tube de stockage cryogénique |
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Forme du fond | Rond |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de filetage | Interne |
| Comprend | Zone d’écriture d’identification et 150 inserts pour bouchons blancs |
| Longueur (métrique) | 48 mm |
| Conditionnement | Boîte en polyéthylène |
| Afficher plus |