Description
Lorsque le récipient est retiré d’un congélateur à -20°C (-4°F), il maintient une température de -15°C (-5°F) pendant 1,5 heure et reste en dessous de 0°C (32°F) pendant quatre heures.
- Se compose d’un récipient en polystyrène moulé avec couvercle
- Support interne à 12 places pour microtubes à centrifuger de 0,05 oz (1,5 ml)
- L’espace entourant les tubes est rempli d’un matériau scellé pour maintenir la basse température requise
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0,05 oz. |
| Comprend | Couvercle |
| À utiliser avec (application) | Protège les enzymes et les substances thermolabiles de la dégradation thermique |
| Matériau | Polystyrène |
| Type | Boîte de réfrigération Cryo-Safe |
| Couleur | White |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Capacité | 12 (microtubes à centrifuger de 15 ml) |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Régulation de la température | No |
| Afficher plus |