Learn More
Fisherbrand™ Boîte cryogénique
Code produit. 12982141 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 12982141
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Charnière robuste avec couvercle à clipser fiable, empilable
Autoclavables et résistants aux températures de -90°C à +121°C
  • Polypropylène de haute qualité
  • Disponible en coloris naturels et ambrés
  • 81 places, grille 9 x 9, code numérique
  • Charnière robuste avec couvercle clipsable fiable
  • Empilables pour un transport sûr
  • Drainez es alésages en bas pour les liquides de rosée
  • Séparateurs amovibles
  • Peut également être utilisé pour des récipients plus larges en enlevant les séparateurs
Pour le stockage et transport des échantillons.
Spécification
Capacité (métrique) 5 ml
Type de bouchon Couvercle à clipser
Matériau Polypropylène
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Capacité 3 à 5 ml
Température max. (métrique) 121°C
Température min. (métrique) -90°C
Quantité 5/boîte
Poids (métrique) 1 kg