Learn More
Tenak™ Cryoboîtes en carton, 133 x 133 mm
Code produit. 15270524 Tous les produits TENAK Produits
Change view
Click to view available options
:
Dimensions (L x l x H) : 133 x 133 x 130 mm
Code produit.
15270524 Dimensions (L x l x H) : 133 x 133 x 130 mm
1 options
Code produit. 15270524
Marque: Tenak™ TE22080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un stockage sûr et sécurisé en laboratoire. Les cryoboîtes en carton TENAK™ de 133 x 133 mm sont en fibres/carton.
  • De couleur blanche
  • Hydrofuge pour une durabilité accrue
  • Le séparateur est également fourni
Spécification
Description Boîte cryogénique
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Dimensions (L x l x H) 133 x 133 x 130 mm
Longueur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) 133 mm
Hauteur (métrique) 130 mm
Poids (métrique) 0,11 kg