Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour congélateur CryoBox™
Code produit. p-4520564
Click to view available options
Capacité:
12 Cryoboîtes/rack
16 Cryoboîtes/rack
4 Cryoboîtes/rack
7 Cryoboîtes/rack
9 Cryoboîtes/rack
CryoBoxes
Conception:
Horizontal
Vertical
Dimensions (L x l x H):
14.3 x 14 x 22.5 cm (5.625 x 5.5 x 8.75 po)
14.3 x 14 x 40.6 cm (5.625 x 5.5 x 16 po)
14.3 x 14 x 50.2 cm (5.625 x 5.5 x 19.75 po)
22.5 x 44.4 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 17.5 in)
3,375 x 3,25 x 19,75 po (8,4 x 8,3 x 50,2 cm)
3,375 x 3,25 x 8,75 po (8,4 x 8,3 x 22,5 cm)
5,625 x 26,5 x 5,531 po (14,3 x 67 x 14 cm)
5,625 x 5,5 x 27,75 po (14,3 x 14 x 70,5 cm)
5,625 x 8,875 x 23,25 po (22,5 x 59,0 x 14,3 cm)
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10326442
Marque: Thermo Scientific™ 367000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Empilez et rangez des boîte de stockage de flacons cryogéniques avec ces racks pour congélateur.
Empilez et rangez des boîte de stockage de flacons cryogéniques avec ces racks pour congélateur. Les racks pour congélateur Thermo Scientific™ CryoBox™ incluent des racks pour CryoBox en acier inox Thermo Scientific Nalgene™ et des racks en aluminium Thermo Scientific Nunc™ durables, qui s’adaptent à la plupart des congélateurs verticaux et coffres.
Garantie : 90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Argent
Dimensions (L x l x H) 5,625 x 26,5 x 5,531 po (14,3 x 67 x 14 cm)
Capacité 12 Cryoboîtes/rack
Conception Vertical
Matériau Acier inoxydable
Type Rack de stockage pour boîtes cryogéniques, vertical
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.