Learn More
Fisherbrand™ Boîte cryogénique avec séparateur et couvercle
Code produit. 12717135 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
:
Boîte cryogénique avec séparateur et couvercle
Code produit. 12717135
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes.Les boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ résistent à des températures pouvant atteindre -80°C et sont idéales pour le stockage à très basse température.
  • Disponible avec une finition hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
  • Extrême flexibilité :Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
  • Les boîtes cryogéniques peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Matrice de tubes 10 x 10
Longueur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) 133 mm
Hauteur (métrique) 75 mm
Poids (métrique) 1 kg