Learn More
Eppendorf™ Congélateur CryoCube™ F101h ultra-basses températures, avec enregistreur graphique et réserve de LN-2
GREENER_CHOICE
Code produit. 16399636
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 16399636
Marque: Eppendorf™ F101345001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Le congélateur F101h ultra-basses températures est idéal pour le stockage sous paillasse de petites quantités d’échantillons. En assurant des températures fiables à 80°C, dans un format compact, le CryoCube™ F101h offre une solution de stockage sûre et durable pour vos échantillons.
  • Les panneaux d’isolation sous vide permettent d’augmenter la capacité interne avec le même encombrement que les congélateurs à mousse traditionnels
  • Les portes intérieures sont étanches et isolées, créant ainsi 2 compartiments séparés minimisant la perte d’air froid lorsque vous accédez à vos échantillons
  • Panneau de commande et statut des alarmes à ampoules LED faciles à lire
  • Ventilation spéciale sous vide avec piston disposé ergonomiquement pour permettre un accès immédiat à votre congélateur
  • Les portes intérieures peuvent être retirées rapidement et sans outils pour un dégivrage plus facile et plus rapide
  • Intérieur entièrement en acier inoxydable pour un nettoyage facile pendant les cycles d’entretien et de dégivrage
  • Extérieur en acier recouvert de poudre
  • Les joints spéciaux basses températures pour portes extérieures permettent d’assurer la flexibilité des autres joints à –86°C et d’empêcher l’accumulation de glace, facilitant ainsi l’accès aux échantillons
  • Protection par mot de passe des points de consigne d’alarme et de température pour éviter toute modification non autorisée des paramètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 101 L
Gamme de températures -50°C à -86°C
No. of Doors 1
Porte intérieure 2
Matériau de la hotte Acier inoxydable
Isolation Vide, mousse de polyuréthane
Intérieur rostfreier Stahl
Finition externe Acier thermolaqué
Nbre de racks par kit 6
Modèle Vertical
Dimensions (P x l x H) intérieures 33x48x64 cm
Dimensions (L x l x H) extérieures 56,6 x 90 x 83 cm
Encombrement (métrique) 90 x 56,6 cm
Enregistreur graphique Étalon
Systèmes de secours LN2 (installé en usine)
Ampérage 5 A
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Compresseur 2 étages
Poids (métrique) 123 kg