Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570h, CO2, UE/R.-U.
GREENER_CHOICE
Code produit. 17162976
Click to view available options
Capacité (métrique):
570 L
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17162976
Marque: Eppendorf™ F571342031
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les congélateurs ultra-basse température Eppendorf CryoCube F570 permettent des coûts d’exploitation minimaux et une protection supérieure des échantillons Avec une disposition à cinq compartiments et cinq portes intérieures facilitant l’accès aux échantillons, la mousse de polyuréthane solide protège vos précieux échantillons.
  • CryoCube™ F570h, 570 L, congélateur ultra-basse température, avec interface LED, VIP, liquides de refroidissement verts et refroidissement par air, poignée sur côté gauche, 5 clayettes, 230 V/50 Hz
  • Volume : 570 L (20,1 pi³), par exemple jusqu’à 40 000 échantillons
  • Un isolement efficace, composé de panels d’isolement traditionnels et d’isolement sous vide, permet d’économiser de l’énergie
  • L’efficacité du système de contrôle du compresseur permet de diminuer la durée des cycles pour réduire la consommation énergétique et augmenter la longévité du congélateur
  • Le port d’aération automatique situé sur la porte avant des modèles verticaux CryoCube permet d’améliorer la consommation énergétique et d’offrir un accès rapide aux échantillons
  • Interrupteur principal avec verrou pour empêcher les arrêts accidentels
  • Emplacement de l’enregistreur graphique pour la documentation des données
  • Basée sur l’Eppendorf PhysioCare Concept™, la poignée de porte ergonomique des modèles CryoCube s’ouvre plus facilement et facilite l’accès
  • Versions à refroidissement par air et refroidissement par eau pour des économies d’énergie supplémentaires
  • Intérieur en acier inoxydable pour un nettoyage facile pendant les cycles d’entretien et de dégivrage ; Extérieur en acier revêtu de poudre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 20,1 pi3
Capacité (métrique) 570 L
Porte intérieure 5
Côté charnière À droite
Isolation Mousse en polyuréthane
Affichage Classique
Roulettes Oui
Ports 2
Dimensions (P x l x H) intérieures 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 po.)
Dimensions (L x l x H) extérieures 89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 in)
Profondeur (impériale) extérieure 35,4 in
Profondeur (impériale) intérieure 22,6 in
Profondeur (métrique) extérieure 89,8 cm
Hauteur (impériale) extérieure 76,2 in
Hauteur (impériale) intérieure 49,8 in
Hauteur (métrique) intérieure 126,5 cm
Largeur (impériale) extérieure 43,4 in
Largeur (impériale) intérieure 30,1 in
Largeur (métrique) extérieure 110,3 cm
Largeur (métrique) intérieure 76,5 cm
Systèmes de secours CO2 (installé en usine)
Ampérage 7,0 A
Type de bouchon EU, UK
Tension 230 V
Compresseur 2 étages
Réfrigérant R290 / R170
Capacité du portoir 25