Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, CO2, UE/R.-U.
Click to view available options
Capacité (métrique):
570 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- CryoCube™ série F570, 570 L, congélateur ultra-basse température, avec interface LED, liquides de refroidissement verts et refroidissement par air, poignée sur côté gauche, 5 clayettes, 230 V/50 Hz
- Capacité : 570 L (20,1 pi³)
- Consomme seulement 10,5 kWh/jour (230 V)
- Espace au sol nécessaire : 102,5 x 85,2 cm
- Contient jusqu’à 40 000 échantillons
- Temps de pull-down jusqu’à -80°C : 4 h
- Compatible avec le système d’injection de CO2/LN2 comme protection pour une sécurité optimale des échantillons
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 570 L |
| Porte intérieure | 5 |
| Côté charnière | À droite |
| Isolation | Mousse en polyuréthane |
| Affichage | LED |
| Roulettes | Oui |
| Ports | 2 |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 po.) |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 in) |
| Profondeur (impériale) extérieure | 35,4 in |
| Afficher plus |