Learn More
Eppendorf™ Congélateur CryoCube™ F740
Code produit. 17877917
Change view
Click to view available options
Array:
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 8
Hauteur (métrique):
276 mm
324 mm
331 mm
334 mm
412 mm
414 mm
449 mm
Étagères:
2 niveaux
3 niveaux
4 niveaux
5
6
8
Dimensions (L x l x H):
5,5 x 22,2 x 12,8 po
5,5 x 22,2 x 13 po
5,5 x 22,2 x 13,5 po
5,5 x 22,2 x 16,2 po
5,5 x 22,2 x 16,3 po
5,5 x 22,2 x 17,7 po
5,5 x 22,2 x 10,9 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Array Hauteur (métrique) Étagères Dimensions (L x l x H) unitSize
17877917 4 x 4 331 mm 4 niveaux 5,5 x 22,2 x 13 po 1 pièce
15814108 4 x 8 449 mm 8 5,5 x 22,2 x 17,7 po 1 pièce
17789988 4 x 3 414 mm 3 niveaux 5,5 x 22,2 x 16,3 po 1 pièce
17894767 4 x 6 412 mm 6 5,5 x 22,2 x 16,2 po 1 pièce
17372140 4 x 3 324 mm 3 niveaux 5,5 x 22,2 x 12,8 po 1 pièce
17171812 4 x 2 276 mm 2 niveaux 5,5 x 22,2 x 10,9 po 1 pièce
17887917 4 x 5 334 mm 5 5,5 x 22,2 x 13,5 po 1 pièce
7 options
Code produit. 17877917
Marque: Eppendorf™ 6001082310
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ULT repose sur les boîtiers de conservation. Les boîtes doivent être entreposées dans des racks pour congélateur dédiés. Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace ainsi qu’un transfert facile des boîtes d’échantillons.
  • Stainless steel rack for boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Gray
Capacité Boxes
Matériau Stainless Steel
Positions 16
Forme Rectangular
Empilables No
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) 76 mm (3 in.) Boxes
Dimensions (L x l x H) 5,5 x 22,2 x 13 po
Longueur (métrique) 563 mm
Comprend Rack
Type de produit Freezer Rack
Étagères 4 niveaux
Hauteur (métrique) 331 mm
Array 4 x 4
Largeur (métrique) 140 mm