Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ULT repose sur les boîtiers de conservation. Les boîtes doivent être entreposées dans des racks pour congélateur dédiés. Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace ainsi qu’un transfert facile des boîtes d’échantillons.
184.00€ - 254.00€
Spécification
Type de produit | Freezer Rack |
---|---|
Comprend | Rack |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Couleur | Gray |
Capacité | Boxes |
Code produit | Marque | Array | Hauteur (métrique) | Étagères | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Array | Hauteur (métrique) | Étagères | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15814108
|
Eppendorf™
6001072210 |
4 x 8 | 449 mm | 8 | 5.5 x 22.2 x 17.7 in. |
254.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17789988
|
Eppendorf™
6001072510 |
4 x 3 | 414 mm | 3 | 5.5 x 22.2 x 16.3 in. |
184.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17894767
|
Eppendorf™
6001072910 |
4 x 6 | 412 mm | 6 | 5.5 x 22.2 x 16.2 in. |
193.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17372140
|
Eppendorf™
6001082410 |
4 x 3 | 324 mm | 3 | 5.5 x 22.2 x 12.8 in. |
197.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17171812
|
Eppendorf™
6001082510 |
4 x 2 | 276 mm | 2 | 5.5 x 22.2 x 10.9 in. |
192.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17877917
|
Eppendorf™
6001082310 |
4 x 4 | 331 mm | 4 | 5.5 x 22.2 x 13 in. |
217.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17887917
|
Eppendorf™
6001082910 |
4 x 5 | 334 mm | 5 | 5.5 x 22.2 x 13.5 in. |
212.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Stainless steel rack for boxes
Spécification
Freezer Rack | |
Not Autoclavable | |
Boxes | |
Rectangle | |
Non-sterile | |
140 mm |
Rack | |
Gray | |
Stainless Steel | |
No | |
563 mm |