Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740 Rack
Code produit. p-200007230
Click to view available options
Hauteur (métrique):
277 mm
330 mm
339 mm
343 mm
406 mm
414 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17976250
Marque: Eppendorf™ 6001081510
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ULT repose sur les boîtiers de conservation. Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace ainsi qu’un transfert facile des boîtes d’échantillons.
  • Rack accès latéral (MAX)
  • Matériel : Acier inoxydable
  • Pour le congélateur ULT : CryoCube F740 series 5 compartiments
  • Pour le congélateur ULT : CryoCube F740 series 3 compartiments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Rack
Type de produit Freezer Rack
Array 4 x 2
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Gray
Capacité Boxes
Matériau Stainless Steel
Positions 8
Forme Rectangular
Étagères None
Empilables No
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 56.9 × 13.9 × 27.7 cm
Longueur (métrique) 563 mm
Largeur (métrique) 140 mm
Hauteur (métrique) 277 mm