Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuses Cryofuge 8 et 16 pour banque de sang dotées de la technologie GreenCool
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200109811 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
6 poches de sang de 550 mL et 8 poches de sang de 550 mL
Poches de sang de 12 x 500 ml et 16 x 500 ml
FCR max.:
7 187 x g
7 295 x g
Type:
Cryofuge 16 grand format
Cryofuge 16 à usage intensif
Cryofuge 8
Tension:
200/240 V
380/400 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30286540
Marque: Thermo Scientific™ 75008600
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les centrifugeuses Cryofuge 8 et 16 pour banques de sang de Thermo Scientific combinent une grande capacité et une facilité d'utilisation avec la technologie GreenCool innovante, garantissant ainsi une flexibilité et un débit élevé tout en réduisant l'impact sur l'environnement lors du traitement du sang. Offrir une capacité maximale de 16 poches de sang de 550 mL par cycle.
Les centrifugeuses Cryofuge 8 et 16 pour banques de sang de Thermo Scientific sont spécialement conçues pour les applications de banque de sang. Elles sont dotées de la technologie GreenCool, un système de réfrigération à réfrigérant naturel (CO2) de nouvelle génération, réduisant l’impact sur l’environnement (PRG de 1). Cette technologie avancée réduit la consommation d’énergie et améliore les performances globales de réfrigération, réduisant ainsi les coûts d’exploitation. Les centrifugeuses Cryofuge présentent un fonctionnement simple d’utilisation et des normes internationales de conformité. Une ergonomie améliorée, des niveaux de bruit réduits et un poids plus léger contribuent à un meilleur environnement de laboratoire.
Les centrifugeuses Cryofuges 8 et 16 de Thermo Scientific sont des centrifugeuses à grande capacité spécialement conçues pour les applications de banque et de traitement de sang. Ces instruments debout innovants intègrent la technologie GreenCool, utilisant un système de réfrigération naturel par réfrigérant CO2 qui est conforme aux réglementations à venir de l’UE et aux États-Unis (EPA) sur les gaz fluroés. Ce réfrigérant avec un potentiel de réchauffement global (PRG) de 1, tout en garantissant un fonctionnement sans danger pour la couche d’ozone, ce qui réduit considérablement l’impact de l’utilisation de la centrifugeuse sur l’environnement. De plus, la technologie GreenCool permet de réduire la consommation d’énergie, la production de chaleur plus faible, des temps de réfrigération rapides et une meilleure stabilité de la température.
Disponibles dans deux modèles, ces centrifugeuses offrent la possibilité de choisir des rotors de capacité supérieure ou suivre les processus de production existants, avec un choix de quatre rotors Thermo Scientific HAEMAFlex:
  • Cryofuge 8: capacité allant jusqu’à 6 poches de sang de 550 mL et 8 poches de sang de 550 mL. Vitesse maximale/RCF: 5,000 tr/min /7,295 x g
  • Cryofuge 16: capacité allant jusqu’à 12 poches de sang de 550 mL et 16 poches de sang de 550 mL. Vitesse maximale/RCF: 4,700 tr/min /7,187 x g
Les deux modèles sont fabriqués en Allemagne dans une installation certifiée «zéro déchets» alimentée par 100 % d’énergies renouvelables.
La série Cryofuge offre une capacité exceptionnelle pour le traitement de grands volumes tout en maintenant un fonctionnement simplifié et des normes internationales de conformité. Une ergonomie améliorée, des niveaux de bruit réduits et un poids plus léger contribuent à un meilleur environnement de laboratoire. Les centrifugeuses sont compatibles avec divers rotors, godets, doublures, adaptateurs, produits consommables et logiciels, offrant une solution complète pour un traitement du sang efficace et durable dans les installations modernes.
Thermo Scientific est doté des fonctions suivantes:
  • Technologie GreenCool: Le système de réfrigération à réfrigérant naturel fournissant jusqu’à 14% d’économies d’énergie par rapport au modèle précédent, permet une réduction des coûts d’exploitation.
  • Fonction porte automatique: Ouvrez et fermez automatiquement la porte de la centrifugeuse en actionnant tout simplement le bouton-poussoir.
  • Fonction fermeture automatique: Ouverture et fermeture immédiates du rotor avec couvercle pour une meilleure commodité.
  • Fonction effet centrifuge cumulé (ACE): Ajuste automatiquement la durée du cycle pour prendre en compte et éliminer les variations d’accélération/de décélération, qui pourraient autrement se solder par une séparation incomplète des plaquettes.
  • Interface Centri-Touch: L’écran vive, très visible et compatible avec les gants permet un contrôle intuitif et une visualisation des données, simplifiant la configuration de l’exécution avec la fonction Thermo Scientific Centri-Cross pour convertir vos protocoles existants.
  • Technologie Eco-Spin: Économies d’énergie allant jusqu’à 64% grâce à des rotors avec windshield.
  • Gestion des données: compatible avec le logiciel de gestion des données Centri-Log Plus pour la conformité à la partie 11 du CFR 21 de la FDA.
  • Connectivité: application Centri-Vue pour la surveillance et le contrôle à distance immédiats.
Normes mondiales:
  • Certifié UL
  • Marquage CE pour le Règlement des dispositifs médicaux (UE) 2017/745
  • Certifié FDA (États-Unis)
  • Conforme à la norme RoHS
  • Conforme à la directive DEEE
  • CEI 61010-1
  • CEI 61010-2-020
  • CEI 61010-2-101
  • CEI 61326-1 Classe B
  • CEI 61326-2-6
  • CEI 62304
  • CEI 62366
  • EN ISO 14971
  • EN ISO 13485
Clause de non-responsabilité: Les produits mentionnés sur cette page sont des dispositifs médicaux utilisés à des fins cliniques. Il incombe au client de s’assurer que les performances des produits sont adaptées à son utilisation ou son application spécifique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 6 poches de sang de 550 mL et 8 poches de sang de 550 mL
Vitesse max. 5,000 rpm
Type Cryofuge 8
Tension 200/240 V
Gamme de produits Cryofuge
Réfrigéré Sans CFC
FCR max. 7 295 x g