Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Étiquettes et étiqueteuses
- Bottle and Tube Labels
- GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
Code produit. 17861258
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Dimensions (LxW):
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Diamètre (métrique):
25,4 mm
76,2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
3000 pièces
5000 pièces
28 product options available for selection
| Code produit. | Couleur | Dimensions (LxW) | Diamètre (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17861258 | Jaune | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | 1000 pièces |
| 17868917 | Vert | 38,1 x 19,1 mm | 76,2 mm | 2000 pièces |
| 17840958 | Bleu | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | 1000 pièces |
| 17890668 | Vert | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | 1000 pièces |
| 17860858 | Rose | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | 1000 pièces |
| 17858827 | Jaune | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | 1000 pièces |
| 17820398 | Bleu | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | 3000 pièces |
| 17859597 | Vert | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | 3000 pièces |
| 17899497 | Rose | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | 3000 pièces |
| 17868827 | Jaune | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | 3000 pièces |
| 17890958 | Bleu | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | 1000 pièces |
| 17880958 | Vert | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | 1000 pièces |
| 17879117 | Jaune | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | 1000 pièces |
| 17880478 | Bleu | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | 1000 pièces |
| 17889407 | Vert | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | 1000 pièces |
| 17850118 | Bleu | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | 1000 pièces |
| 17841088 | - | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | 1000 pièces |
| 17840598 | Rose | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | 1000 pièces |
| 17810838 | Jaune | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | 1000 pièces |
| 17868977 | Bleu | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | 5000 pièces |
| 17849667 | Vert | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | 5000 pièces |
| 17890548 | Rose | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | 5000 pièces |
| 17819877 | Jaune | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | 5000 pièces |
| 17890938 | Vert | 31,8 x 22,2 mm | 25,4 mm | 1000 pièces |
| 17850658 | Jaune | 31,8 x 22,2 mm | 25,4 mm | 1000 pièces |
| 17859877 | Vert | 31,8 x 22,2 mm | 76,2 mm | 1000 pièces |
| 17889777 | Jaune | 31,8 x 22,2 mm | 76,2 mm | 1000 pièces |
| 17870088 | Vert | 38,1 x 19,1 mm | 25,4 mm | 1000 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit.
17861258
Fournisseur
GA International
Code fournisseur
JTTA36C31YE
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in a variety of colors and sizes
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Permanent |
| Couleur | Jaune |
| Finition | Matte |
| Format | Roll |
| Matériau | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Label |
| Stérilité | Non stérile |
| Étiquettes par rangée | 1 Label |
| Quantité | 1000/Pk. |
| Forme | Rectangle |
| Plage de températures (impériale) | -321°F à +230°F |
| Plage de températures (métrique) | -196°C à +110°C |
| Dimensions (LxW) | 76,2 x 25,4 mm |
| Longueur (impériale) | 1 in |
| Longueur (métrique) | 25.4 mm |
| Largeur (impériale) | 3 in |
| Largeur (métrique) | 76.2 mm |
| Diamètre (impériale) | 3 in. |
| Diamètre (métrique) | 76,2 mm |
| Afficher plus Afficher moins |