Learn More
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage with Back Slit
Code produit. 17840018
Encompass_Preferred
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Vert
Dimensions (LxW):
25,4 x 12,7 mm
32 x 7,6 mm
Diamètre (métrique):
25,4 mm
76,2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
4000 pièces
5000 pièces
8000 pièces
Code produit. 17840018
Marque: GA International JTTA553NPSBC38WH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in a large range of sizes, colors and configurations
Spécification
Type d’adhésif Permanent
Couleur Blanc
Finition Matte
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 8000/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Dimensions (LxW) 32 x 7,6 mm
Longueur (impériale) 0.3 in.
Longueur (métrique) 7.6 mm
Largeur (impériale) 1.26 in.
Largeur (métrique) 32 mm
Diamètre (impériale) 3 in.
Diamètre (métrique) 76,2 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.