Learn More
Spex Certiprep™ Freezer/Mill™ cryogénique
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Adapté à de nombreux types de tâches :
- extraction ADN/ARN
- Analyse pharmaceutique / Test de médicaments
- Composés volatils
- Recherche médicale
- RoHS/WEEE
- Plastiques / polymères
- Précision
- La température de l’échantillon est maintenue car l’échantillon ne quitte jamais d’azote liquide
- Le flacon atteint −100°C en une minute
- Toute contamination est évitée car les flacons peuvent être nettoyés ou mis au rebut
- Flexibilité
- Interface à écran tactile pour une utilisation aisée
- Panneau de commande amovible
- Peut stocker jusqu’à 10 protocoles de broyage
- Broie des échantillons de 0,1 à 50 grammes
- Accepte un grand flacon ou quatre petits flacons (modèle 6870)
- Durabilité
- Conception sans entretien, 1 seule pièce mobile
- Bénéficie de plus de 50 ans d’expérience de SPEX SamplePrep
- Notes d’application disponibles
Informations sur la commande
Modèle
Spécification
Spécification
| Type de produit | Freezer/Mill cryogénique |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| Dimensions (L x l x H) | 550 x 520 x 460 mm |
| Alimentation électrique | Prise de terre à 3 broches 230 V, 50 Hz ou prise européenne à 2 broches 115 V, 60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Extraction d’ADN/ARN, extraction de THC, extraction de protéines, tests médico-légaux, tests de matériaux, analyse pharmaceutique |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Comprend | Ensemble d’accessoires pour flacons de broyage 6870S (un support multi-flacons 6807, un extracteur/ouvre-flacon 6754 et un rack pour flacons 6755), extracteur/ouvre-flacon de grande taille 6804 |
| Modèle | 6870 |
| Type d’échantillon | Tissus animaux, plastique et polymères, levure, produits pharmaceutiques, produits alimentaires, composants électroniques, textiles, cheveux, dents, os, tissus végétaux tels que cannabis, semences, feuilles et racines |
| Tension | 230 V |
| Afficher plus |