Learn More
Sperian™ Gants cryogéniques Honeywell™
Description
- Cuir fleur de vachette en silicone hydrofuge
- Coupe Gunn, pouce ailé, style crépin
- Renforcement entre le pouce et l’index
- Manchette en cuir fractionnée de 200 mm
- Bande de réglage Velcro™ sur le côté de la paume
- La manchette protège les avant-bras contre les risques mécaniques et évite que quelque chose ne s’y glisse
Spécification
Spécification
| Type de produit | Gants cryogéniques |
| Dimensions | 11 |
| Épaisseur (métrique) | 1,1/1,3 mm |
| Résistant à | Résistance au froid conducteur : 2 ; résistance au froid de contact : 2 |
| Indice de déchirure | 2 |
| Longueur (métrique) | 400 mm |