Learn More
Sperian™ Gants cryogéniques Honeywell™
Code produit 12201448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9
10
11
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12201448 9 1 pièce
11876920 11 -
12201458 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12201448 Fournisseur Sperian™ Code fournisseur 205868509
Quantité Prix
1 129.00€ / 1 pièces
10 103.20€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Offrent une protection contre les petites gouttes de gaz liquide jusqu’à -170°C. Les gants cryogéniques Sperian™ Honeywell™ sont entièrement revêtus de 2 couches d’aluminium / de polaire.
  • Cuir fleur de vachette en silicone hydrofuge
  • Coupe Gunn, pouce ailé, style crépin
  • Renforcement entre le pouce et l’index
  • Manchette en cuir fractionnée de 200 mm
  • Bande de réglage Velcro™ sur le côté de la paume
  • La manchette protège les avant-bras contre les risques mécaniques et évite que quelque chose ne s’y glisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Gants cryogéniques
Dimensions 9
Longueur (métrique) 400 mm