Learn More
SPEX Certiprep™ Boîte de flacons de broyage cryogénique
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Homogénéisateur SPEX
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Un flacon complet se compose de 2 bouchons d’extrémité, d’un cylindre en polycarbonate et de 2 billes de broyage en acier inox de 1/2” (12,7 mm).
- Les flacons sont vendus par boîtes de 4.
- Jusqu’à 16 flacons peuvent être utilisés simultanément
- Les cylindres centraux en polycarbonate sont jetables ou peuvent être nettoyés avec de l’eau chaude et un détergent ou une solution sans RNase ni DNase.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | À utiliser avec le bloc cryogénique 2260 homogénéisateur SPEX |
| À utiliser avec (équipement) | Homogénéisateur SPEX |
| Matériau | PC |
| Quantité d’emballage | 4 ensembles |